Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Les joints avec système de décompression (aluminium-PR) s’ouvrent lorsque la pression interne dépasse 3,0±0,5 bar.
261.00€ - 1065.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 1000
Type À sertir
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11758246
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 03 0112
Argent, Gris PTFE/butyle 3 mm
488.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11747617
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 03 0163
Bleu transparent, blanc Silicone / PTFE 3 mm
840.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11788246
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 03 0264
Bleu, Gris PTFE/butyle 3 mm
553.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11580505
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 03 0828
Blanc Silicone / PTFE 3,2 mm
1065.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11835030
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 03 0126
Gris foncé Butyle 3 mm
261.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11885030
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 03 0326
Argent, Blanc Silicone/aluminium 3 mm
985.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
Description
  • 20mm
  • Joint combiné
  • aluminium
  • Bouchon Headspace
  • Orifice central
Spécification
Spécification
20 mm
Headspace
À sertir
Aluminium
1000
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)