Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Argent, Gris
Blanc
Bleu transparent, blanc
Bleu, Gris
Gris foncé
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Butyle |
| Couleur | Gris foncé |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | À sertir |