Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Les joints avec système de décompression (aluminium-PR) s’ouvrent lorsque la pression interne dépasse 3,0±0,5 bar.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0326
928.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11885030
  • 985.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Joint combiné
  • aluminium
  • Bouchon Headspace
  • Orifice central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone/aluminium
20 mm
Headspace
3 mm
Argent, Blanc
Aluminium
1000
À sertir