Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 0060
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Joint combiné
Spécification
PTFE/butyle | |
20 mm | |
Septa Pharma-Fix | |
100 | |
À sertir |
Bleu, Gris | |
Aluminium | |
Headspace | |
3 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé > Pharma-Fix-septa (butyl/PTFE) bleu / gris épaisseur ,3.0 mm, épaisseur ,50°Shore A,
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu