Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Code produit. 10666364 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Couleur:
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Gris
Gris
Gris foncé
Épaisseur (métrique):
3 mm
3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10666364
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Bleu transparent, Blanc
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminum
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir