Learn More
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11944731
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944731
25 L, Baril métallique
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 11944731
Marque: Thermo Scientific Acros 130240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-phénoxyéthanol, 99 %, C8H10O2, numéro CAS-122-99-6, éther monophénylique d’éthylène glycol, éthanol, 2-phénoxy, 1-hydroxy-2-phénoxyéthane, phénoxyéthanol, alcool phénoxyéthyle, phénoxéthol, phénoxytol, phénoxétol, phényl cellosolve, éther phénylique d’éthylène glycol, 25 L, 98,5 % min. (GC), 06,146, 237,0°C.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002857
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire C6H5OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5360 to 1.5400
Quantité 25 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viscosité 29 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464649 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
Numéro de lotA0463512 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
Numéro de lotA0454878 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
Numéro de lotA0454158 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
Numéro de lotA0438593 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Nom du produit
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >