Learn More
2-méthoxyéthanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10616762
2-méthoxyéthanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616762
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10616762
Marque: Thermo Scientific Acros 168580025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol emAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.0008 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 124.0°C
Point d’éclair 38°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.402
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 467
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464244 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number168580010,168580025
Numéro de lotA0455808 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2023 Catalog Number168580010,168580025
Numéro de lotA0450682 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number168580010,168580025
Numéro de lotA0443706 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2022 Catalog Number168580010,168580025
Numéro de lotA0439248 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2022 Catalog Number168580010,168580025
Nom du produit
2-méthoxyéthanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals >