Learn More
1,2-Diméthoxyéthane, 99+ %, stab. avec BHT, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11429863
1,2-Diméthoxyéthane, 99+ %, stab. avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429863
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11429863
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12986.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,2-Dimethoxyethane is widely used as a solvent for electrolyte of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides. It plays an important role in Grignard reactions, Suzuki reactions and Stille couplings in organometallic chemistry and in pharmaceutical synthesis. It is a higher boiling point solvent and is used as an alternative to diethyl ether and tetrahydrofuran. It is used for the etching of synthetic polymers like polytetrafluoroethylene and other fluoropolymers with alkali metal dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diméthoxyéthane est largement utilisé comme solvant pour l’électrolyte des batteries au lithium, des polysilicones, des oligo- et des polysaccharides. Il joue un rôle important dans les réactions de Grignard, les couplages de Suzuki et Stille dans la chimie organométallique et dans la synthèse pharmaceutique. Il s’agit d’un solvant à point d’ébullition plus élevé et il est utilisé comme alternative à l’éther diéthylique et au tétrahydrofurane. Il est utilisé pour la gravure de polymères synthétiques comme le polytétrafluoroéthylène et d’autres fluoropolymères avec dispersions de métaux alcalins.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, à l’acétone, au tétrahydrofurane, au benzène et au toluène.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il peut être oxydé dans l’air pour former des peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-71-4
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00008502
Clé InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
CID PubChem 8071
ChEBI CHEBI:42263
Nom IUPAC 1,2-diméthoxyéthane
SMILES COCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxyethane
Note relative au nom stabilized with BHT
Point de fusion -69°C
Densité 0.867
Point d’ébullition 84°C to 86°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Odeur Ether-like
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Indice de réfraction 1.38
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2252
Beilstein 1209237
Merck Index 14,3224
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10236763 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA12986.AP,A12986.0F,A12986.AE
Numéro de lot10251885 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog NumberA12986.AP,A12986.0F,A12986.AE
Numéro de lot10227519 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberA12986.AP,A12986.0F,A12986.AE
Numéro de lot10241394 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog NumberA12986.AP,A12986.0F,A12986.AE
Numéro de lot10160514 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12986.AP,A12986.0F,A12986.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol dimethyl ether
Nom du produit
1,2-Diméthoxyéthane, 99+ %, stab. avec BHT, Thermo Scientific Chemicals >