Learn More
Méthyl tert-butyl éther, extra pur, pour HPLC, Fisher Chemical
C5H12O, numéro CAS-1634-04-4, mtbe, méthyl tert-butyl éther, éther méthyl-t-butyle, 2-méthyl-2-méthoxypropane, méthyl tert-butyl éther, éther de méthyle tertiaire-butyle, propane, 2-méthoxy-2-méthyl, éther méthyle-t-butyle, méthyl tert-butyl éther, éther de méthyle t-butyle, 2,5 l, 54°C, CHEBI:27642, incolore
Marque:  Fisher Chemical M/4496/17
260.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10273960
  • 318.00€ / 2.50L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
C5H12O, numéro CAS-1634-04-4, mtbe, méthyl tert-butyl éther, éther méthyl-t-butyle, 2-méthyl-2-méthoxypropane, méthyl tert-butyl éther, éther de méthyle tertiaire-butyle, propane, 2-méthoxy-2-méthyl, éther méthyle-t-butyle, méthyl tert-butyl éther, éther de méthyle t-butyle, 2,5 l, 54°C, CHEBI:27642, incolore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1634-04-4
Incolore
Flacon en verre ambré
8812
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CC(C)(C)OC
88.15
CHEBI:27642
268mbar at 20°C
-110°C
54°C
C5H12O
2.5 L
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
2-méthoxy-2-méthylpropane
15413
88.15g/mol
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525189 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberM/4496/25RSS,M/4496/17X,M/4496/10RSS,M/4496/17,M/4496/17Z,M/4496/30RSS
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyl tert-butyl éther, extra pur, pour HPLC, Fisher Chemical > Flacon en verre ambré de 2,5 L