Learn More
2-méthoxyéthanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethanol |
Note relative au nom | 99+% |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -85.0°C |
Densité | 0.9600g/mL |
Point d’ébullition | 124.0°C |
Point d’éclair | 38°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468717 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 180790010,180790250,180790025 |
A0466490 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 180790010,180790250,180790025 |
A0466489 | Certificat d’analyse | 30/09/2024 | 180790010,180790250,180790025 |
A0403352 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 180790010,180790250,180790025 |
A0403351 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 180790010,180790250,180790025 |
Sécurité et traitement
- 2-Methoxyethanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Methoxyethanol