Learn More
2,6-Lutidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10532331
2,6-Lutidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10532331
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10532331
Marque: Thermo Scientific Acros 125192500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-48-5
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00006345
Clé InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutideneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Lutidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6.0°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4966 to 1.4986
Quantité 250 mL
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467280 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number125192500,125190025,125190010
Numéro de lotA0467279 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number125192500,125190025,125190010
Numéro de lotA0466186 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2024 Catalog Number125192500,125190025,125190010
Numéro de lotA0463898 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number125192500,125190025,125190010
Numéro de lotA0458829 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog Number125192500,125190025,125190010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Lutidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
2,6-Lutidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >