Learn More
2,6-Lutidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10731354
Marque: Thermo Scientific Acros 125190025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-48-5
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00006345
Clé InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
CID PubChem 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Lutidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6.0°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4966 to 1.4986
Quantité 2.5 L
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide