Learn More
2,6-lutidine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498713
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2500mL
25mL
500mL
Code produit. 11498713
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10478.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
2,6-Lutidine is used as a solvent in organic synthesis and as a sterically hindered mild base. It is also used as a vulcanization accelerator for dyes, resins and rubber. It also acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-lutidine est utilisée comme solvant dans la synthèse organique et comme base légère stériquement bloquée. Elle est également utilisée comme accélérateur de vulcanisation pour les colorants, les résines et le caoutchouc. Elle agit également comme additif alimentaire.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-48-5
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00006345
Clé InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Lutidine
Point de fusion -7°C
Densité 0.923
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 33°C
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.497
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1993
Beilstein 105690
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5616
Synonyme 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥98%