Learn More
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11460024
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460024
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11460024
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13545.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 2,4-dihydroxybenzoïque est utilisé dans les produits intermédiaires, les plastifiants, les produits en plastique et caoutchouc et dans un bloc de construction organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (70 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-86-1
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.121
Numéro MDL MFCD00002451
Clé InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1491
Nom IUPAC Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼226°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1946213
Merck Index 14,8157
Informations sur la solubilité Soluble in water(70g/L).
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248076 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog NumberA13545.36,A13545.22,A13545.0E
Numéro de lot10242915 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2022 Catalog NumberA13545.36,A13545.22,A13545.0E
Numéro de lot10238614 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA13545.36,A13545.22,A13545.0E
Numéro de lot10237182 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13545.36,A13545.22,A13545.0E
Numéro de lot10232228 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13545.36,A13545.22,A13545.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4-Dihydroxybenzoicacid
Nom du produit
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >