Learn More
Résorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le résorcinol est utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de divers composés organiques. Il est également utilisé dans les plastifiants et les colorants diazoïques. Il peut être utilisé dans la détermination qualitative des cétoses dans le test de Seliwanoff. La résine de résorcinol-formaldéhyde s’est montrée utile dans la thérapie endodontique en rouge russe. Il s’agit d’un élément indispensable à la détermination spectrophotométrique des concentrations de nitrate dans l’eau de mer.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther et le glycérol.
Remarques
Stable. Peut se décolorer lorsqu’il est exposé à l’air ou à la lumière.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Resorcinol |
Point de fusion | 109°C to 112°C |
Densité | 1.272 |
pH | 4 to 6 |
Point d’ébullition | 280°C to 281°C |
Point d’éclair | 171°C (339°F) |
Odeur | Phenol-like |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2876 |
Beilstein | 906905 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248326 | Certificat d’analyse | 23/10/2023 | A13080.0B,A13080.0I,A13080.18,A13080.30 |
10240502 | Certificat d’analyse | 18/11/2022 | A13080.0B,A13080.0I,A13080.18,A13080.30 |
10242296 | Certificat d’analyse | 08/08/2022 | A13080.0B,A13080.0I,A13080.18,A13080.30 |
10220383 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13080.0B,A13080.0I,A13080.18,A13080.30 |
10114918 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13080.0B,A13080.0I,A13080.18,A13080.30 |
Sécurité et traitement
- Resorcinol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Benzenediol