Learn More
Résorcinol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
250 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 109°C |
Couleur | Beige |
pH | 4.4 |
Point d’ébullition | 281°C |
Conditionnement | Cuve en verre |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 110.11g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Resorcinol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Résorcinol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu