Learn More
2,2‘-Bithiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11439453
2,2‘-Bithiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439453
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11439453
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12335.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-bithiophène est utilisé comme précurseur dans la préparation de 5,5′ -bis(triméthylstannyl)-2,2′-bithiophène , qui est utilisé pour la synthèse de petites molécules et de semi-conducteurs de polymères pour les applications de transistor à effet de terrain organique (OFETS), de diode électroluminescente organique (OLED), de diode à émission de lumière plastique (PLEADED) et de photovoltaïque organique (OPV). Il est associé à des iodures dʼaryle et impliqué dans lʼarylation catalysée par le rhodium des hétéroarènes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-97-7
Formule moléculaire C8H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 166.256
Numéro MDL MFCD00005414
Clé InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiopheneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bithiophene
Point de fusion 30°C to 33°C
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 3039
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.27
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10190553 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2023 Catalog NumberA12335.14,A12335.03,A12335,A12335.06
Numéro de lot5002P27S Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12335.03,A12335.14,A12335.06
Numéro de lot10229368 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12335.03,A12335.14,A12335.06
Numéro de lotI6503A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12335.03,A12335.14,A12335.06
Numéro de lot10135542 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12335.03,A12335.14,A12335.06
Nom du produit
2,2‘-Bithiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >