Learn More
Ester pinacol dʼacide 2,2‘-bithiophène-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15497847
Ester pinacol dʼacide 2,2‘-bithiophène-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497847
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15497847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H37989.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479719-88-5
Formule moléculaire C14H17BO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 292.22
Numéro MDL MFCD04039974
Clé InChI HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3592790
Nom IUPAC 2-{[2,2'-bithiophen]-5-yl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 35°C to 38°C
Couleur Bleu-vert à blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 292.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide fusionné
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10240029 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberH37989.06,H37989.03
Numéro de lot10239582 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberH37989.06,H37989.03
Numéro de lot10243459 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2022 Catalog NumberH37989.06,H37989.03
Numéro de lot10243043 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2022 Catalog NumberH37989.06,H37989.03
Numéro de lot10236376 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH37989.06,H37989.03
Nom du produit
Ester pinacol dʼacide 2,2‘-bithiophène-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >