Learn More
2,2‘:5’,2’’-Terthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11412768
2,2‘:5’,2’’-Terthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412768
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 11412768
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16748.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′:5′,2′′-terthiophène subit une copolymérisation électrochimique avec carbazole et dans le perchlorate de sodium / l’acétonitrile. Un copolymère électrochrome à base de TTh et de 3, 4-éthylènedioxythiophène a été signalé. Il agit comme un précurseur de monomère pour le polythiophène et comme un dopant pour le polycarbonate. Il peut fonctionner comme un photosensibilisateur. Il inhibe également l’activité antifongique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1081-34-1
Formule moléculaire C12H8S3
Poids moléculaire (g/mol) 248.376
Numéro MDL MFCD00012167
Clé InChI KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 65067
ChEBI CHEBI:10335
Nom IUPAC 2,5-dithiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':5',2''-Terthiophene
Point de fusion 89°C to 94°C
Point d’ébullition 160°C (0.1 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 248.39
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI9725A Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2022 Catalog NumberA16748.06,A16748.03,A16748.MD
Nom du produit
2,2‘:5’,2’’-Terthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >