Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
58.25€ - 120.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 1,85 ml |
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12950891
|
Fisherbrand™
11 24 1622 |
Non | Transparent | Oui |
72.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12960891
|
Fisherbrand™
11 24 1628 |
Non | Transparent | No | N/A | ||||||
11860972
|
Fisherbrand™
11 24 1860 |
Oui | Transparents | Oui |
120.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12570186
|
Fisherbrand™
11 24 1696 |
Oui | Ambré | Oui |
88.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12920901
|
Fisherbrand™
11 24 1861 |
Oui | Ambré | No |
58.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12910901
|
Fisherbrand™
11 24 1859 |
Oui | transparent | No |
95.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ND9
- 9 mm
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Spécification
Bleu | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm |
Silicone / PTFE | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread