Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
44.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Ambré | |
verre | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9-425 |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread > UltraBond, 45 Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu