Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Description
- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Verre | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |