Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Code produit. 12570186 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12570186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9 mm
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Oui