Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P
278.00€ - 640.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
---|---|
Matériau | en PP |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11824990
|
Fisherbrand™
15 15 1938 |
Transparent, Noir, Black | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm |
278.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11814233
|
Fisherbrand™
15 15 1989 |
Rouge, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
573.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12176570
|
Fisherbrand™
15 15 2036 |
Rouge, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11804233
|
Fisherbrand™
15 15 1932 |
Gris, Rouge, Noir | PTFE/butyle | 1,6 mm |
293.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Avec opercule
- Filetage 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
15 mm | |
Stockage | |
Bouchon à vis |
en PP | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425