Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P
Marque: Fisherbrand™ 15 15 2036
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Avec opercule
- Filetage 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone / PTFE | |
15 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis |
Rouge, Blanc, Noir | |
PP | |
Stockage | |
1,3 mm | |
15-425 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425 > Silicone / PTFE blanc / rouge, fendu,1.3 mm d’épaisseur,45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu