Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P
Marque: Fisherbrand™ 15 15 1932
253.43 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Avec opercule
- Filetage 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
PTFE/butyle | |
15 mm | |
Stockage | |
1,6 mm |
Gris, Rouge, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31