Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P
Marque: Fisherbrand™ 15 15 1989
516.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Avec opercule
- Filetage 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone / PTFE | |
15 mm | |
Stockage | |
1,3 mm |
Rouge, Blanc, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%