Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-67A
Code produit. 12420228
Description
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Septa et bouchons en polypropylène assemblés pour former un système intégré
  • Élimine le risque d’enfoncement des septa
  • Disponibles avec un choix de tailles de filetage GPI et de septa préfendus pour faciliter la pénétration des aiguilles de calibre fin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Red/White
Noir, Rouge, Blanc
PTFE rouge / Silicone blanc encollé
1,5 mm
13 mm
Noir ; Septa de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc encollé ; finition filetée GPI : 13-425
PTFE, Silicone, Polypropylène
100
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm > Noir ; Septa de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc encollé ; finition filetée GPI : 13-425