Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Transparent
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Silanisé | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Anneau à clipser | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Transparent | |
verre | |
GC, HPLC | |
Boîte en polypropylène | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent > Silanisé, fond plat,1.5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu