Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 10mm
Faites votre choix parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à un large éventail d’échantillonneurs automatiques.
22.30€ - 114.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 10 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Type de bouchon | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau | Marking Spot | Type d’insert | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau | Marking Spot | Type d’insert | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13181683
|
Thermo Scientific™
C4010-2 |
2,0 ml | Amber Glass, Verre | Non | None | N/A | N/A | N/A | |||||
12413648
|
Thermo Scientific™
C4010-2W |
2,0 ml | Verre | Oui | None | N/A | N/A | N/A | |||||
12453708
|
Thermo Scientific™
C4010-LV2 |
450 μl | Verre | Non | Insert intégré de 350 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
12483708
|
Thermo Scientific™
C4010-S2W |
2,0 ml | Verre | Oui | None | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Choisissez parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à une grande variété d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré 51A (Type 1, Classe B) de qualité supérieure, les flacons à vis à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 10-425.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
10 mm | |
Ambré | |
À vis | |
100 | |
10-425 |
12 mm | |
12 mm | |
32 mm | |
Flacon à vis 10-425 |