Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 10mm
Description
Choisissez parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à une grande variété d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré 51A (Type 1, Classe B) de qualité supérieure, les flacons à vis à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 10-425.
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Spécification
| Description | Verre ambré ; insert de 2 ml/350 ul |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 450 μl |
| Comprend | Verre ambré avec insert de 350 μl |
| Type d’insert | Insert intégré de 350 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 2 μl |
| Afficher plus |