Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 10mm
Code produit. 13181683
Click to view available options
Volume (métrique):
450 μl
2,0 ml
Matériau:
Amber Glass, Verre
Verre
Marking Spot:
Non
Oui
Type d’insert:
Aucun
Insert intégré de 350 μl
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13181683
Marque: Thermo Scientific™ C40102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à un large éventail d’échantillonneurs automatiques.
Choisissez parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à une grande variété d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré 51A (Type 1, Classe B) de qualité supérieure, les flacons à vis à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 10-425.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins 
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Verre ambré ; 2 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 10 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Amber Glass, Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Type d’insert Aucun
Volume (métrique) résiduel < 170μL
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon À vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à vis 10-425
Taille du bouchon 10-425
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Visa mer Visa mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.