Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 10mm
Code produit. 12483708
Click to view available options
Volume (métrique):
450 μl
2,0 ml
Matériau:
Amber Glass, Verre
Verre
Marking Spot:
Non
Oui
Type d’insert:
Aucun
Insert intégré de 350 μl
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12483708
Marque: Thermo Scientific™ C4010S2W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à un large éventail d’échantillonneurs automatiques.
Choisissez parmi ces flacons en verre ambré de haute qualité conçus pour s’adapter à une grande variété d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré 51A (Type 1, Classe B) de qualité supérieure, les flacons à vis à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 10-425.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins 
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Verre ambré ; silanisé ; étiquette d’identification ; 2 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 10 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Type d’insert Aucun
Volume (métrique) résiduel < 170μL
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon À vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à vis 10-425, silanisé
Taille du bouchon 10-425
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml