Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubulure de sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
460.00€ - 4735.00€
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17738507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK02 |
500 pi | 2 in |
460.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14X36 |
14 in | 36 in |
4005.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK03 |
500 pi | 3 in |
544.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18X36 |
18 in | 36 in |
4735.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK04 |
500 pi | 4 in |
626.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK06 |
500 pi | 6 in |
836.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK09 |
500 pi | 9 in |
1090.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK12 |
500 pi | 12 in |
1585.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK10 |
500 pi | 10 in |
1380.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18 |
18 in | 18 in |
1880.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK28 |
500 pi | 28 in |
1295.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17878075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK07 |
500 ft. | 7 in |
964.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17888075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14 |
500 ft. | 14 in |
1680.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17898075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK24 |
500 ft. | 24 in |
1205.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
- Hydrophobe
- Barrière microbienne
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Scellage à chaud | |
Oui |