Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubulure de sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marque: Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK14X36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
- Hydrophobe
- Barrière microbienne
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Scellage à chaud | |
Steam Sterilization | |
Tyvek | |
0.4 m | |
0.9 m |
Single-use | |
Équipement pharmaceutique | |
14 in | |
36 in |