Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubulure de sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
GREENER_CHOICE
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marque:  Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK07
Code produit. 17878075
  • 964.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
  • Hydrophobe
  • Barrière microbienne
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
Autoclave Bag
Heat Seal
Single-use
Non stérile
Oui
500 ft.
7 in
Autoclavable
Blanc
HDPE
198 μm
7,8 mil
152 m
18 cm