Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubulure de sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marque: Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
- Hydrophobe
- Barrière microbienne
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclave Bag | |
COC | |
Blanc | |
HDPE | |
198 μm | |
7,8 mil | |
152.4 m | |
36 cm |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Non stérile | |
Oui | |
500 ft. | |
14 in |