Learn More
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 10°
Le Duomax 1030 est un modèle de taille moyenne, a une capacité de charge de 5 kg et dispose d’un angle d’inclinaison de 10° pour un mouvement beaucoup plus fort.
Marque: Heidolph instruments 543-32210-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le Duomax 1030 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
- Comporte un angle d’inclinaison de 10° pour un mouvement beaucoup plus fort
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 2 à 50 tr/min, idéal pour les flacons de milieu
- Agitateur numérique Duomax 1030 avec minuterie, plateforme 290 x 258 mm, angle d’inclinaison de 10° et vitesse variable de 2 à 50 tr/min, 230 VCA (commander les accessoires séparément)
- Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à °65C
- Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
Spécification
10° | |
2 à 50 tr/min | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
320 mm | |
Duomax 1030 | |
Tapis antidérapant en caoutchouc |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0°C à 50°C | |
50/60 Hz | |
185 mm | |
Électronique | |
80% | |
1 à 120 min |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 10° > Angle d’inclinaison : 10° ; Dimensions (H x L x P) : 185 x 320 x 375 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu