Learn More
1-Propanol, anhydre, 99,9 %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, antifreezes, rubbing alcohols, soaps, window cleaners, acetone and other chemicals and products. Also referred as ropyl alcohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propyl alcohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
Point de fusion | °C to 127°C |
Couleur | Incolore |
Aspect | Clear liquid |
Densité | 0.804 g/cm3 at 20°C |
Point d’ébullition | 97°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 15°C (59°F) |
Température d’allumage | 824°C (1515°F) |
Odeur | Alcohol-like |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q27G711 | Certificat d’analyse | 27/12/2023 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
P23I805 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
J30Q726 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 041842.K2 |
X30H869 | Certificat d’analyse | 15/11/2022 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
X30H868 | Certificat d’analyse | 14/06/2022 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |