Learn More
1-octanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10615202
1-octanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10615202
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10615202
Marque: Thermo Scientific Acros 150630025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-87-5
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00002988
Clé InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 957
ChEBI CHEBI:16188
Nom IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -16.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4310
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Gravité spécifique 0.824
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosité 9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464583 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Numéro de lotA0464368 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Numéro de lotA0463719 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Numéro de lotA0460843 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Numéro de lotA0462306 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-octanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >