Learn More
1-octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11428556
1-octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428556
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Code produit. 11428556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15977.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Le 1-octanol est utilisé comme précurseur pour préparer les esters, qui sont utilisés dans les parfums et les arômes. Il est utilisé comme additif alimentaire, agent anti-mousse et émulsifiant dans les émulsions antirouille. Il est largement impliqué dans l’industrie chimique pour la synthèse d’éthoxylates, de sulfates d’alkyle et de sulfates d’éther. Il est utilisé comme solvant dans les peintures, les vernis, les cires et les revêtements de surface et est principalement impliqué dans la chimie agricole pour inhiber la croissance excessive des usines de tabac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-octanol est utilisé comme précurseur pour préparer les esters, qui sont utilisés dans les parfums et les arômes. Il est utilisé comme additif alimentaire, agent anti-mousse et émulsifiant dans les émulsions antirouille. Il est largement impliqué dans l’industrie chimique pour la synthèse d’éthoxylates, de sulfates d’alkyle et de sulfates d’éther. Il est utilisé comme solvant dans les peintures, les vernis, les cires et les revêtements de surface et est principalement impliqué dans la chimie agricole pour inhiber la croissance excessive des usines de tabac.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther et du propylène glycol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-87-5
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00002988
Clé InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 957
ChEBI CHEBI:16188
Nom IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
Point de fusion -16°C
Densité 0.825
Point d’ébullition 193°C to 195°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Sweet
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.429
Quantité 2500 mL
Beilstein 1697461
Merck Index 14,6751
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462306 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Numéro de lotA0455836 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Numéro de lotA0457508 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Numéro de lotA0453932 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Numéro de lotA0454684 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-octanol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >