Learn More
Hamilton™ 1 ml, modèle 1001 TLL SYR, seringue pour instruments
La seringue BFP fabriquée par Hamilton Company est destinée uniquement à la recherche scientifique et à l’utilisation en laboratoire et n’est pas destinée à l’utilisation in vivo chez l’humain.
Marque:  Hamilton™ 9880-35
Code produit. 11520062
  • 167.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fiche technique
  • Volume – 1 mL
  • Type de seringue – Gastight
  • Seringue série – 1000
  • Consigne – Luer-Lock en PTFE (TLL)
  • Aiguille – Seringue pour instrument
  • Jauge – Aiguille non comprise
  • Type de pointe – Aiguille non comprise
  • Longueur de l’aiguille – Aiguille non comprise
  • Type de piston – Montage sur montant latéral (XL)
  • Voie fluide – Verre borosilicaté, PTFE
  • Autoclavables – Non
  • Stérilisable au gaz – Oui
  • Pression – 200 psig (13,8 bars)
  • Température maximale – 115°C / 239°F
  • Température minimale – 10°C / 50°F
  • Diamètre interne du corps – 0,181 inches (4,61 mm)
  • Diamètre externe du corps – 0,355 inches (9,02 mm)
  • Volume mort d’aiguille std – S/O
  • Quantité de ventes – 1 seringue par boîte
Spécification
Spécification
Seringue pour instrument
1 mL
Nom du produit
Hamilton™ 1 ml, modèle 1001 TLL SYR, seringue pour instruments >