Learn More
Hamilton™ 1 ml, modèle 1001 TLL SYR, seringue pour instruments longue durée
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fiche technique
- Volume – 1 mL
- Type de seringue – Étanche au gaz longue durée
- Seringue série – 1000
- Consigne – Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Type de piston – Montage sur montant latéral (XL)
- Voie fluide – Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE
- Autoclavables – Non
- Stérilisable au gaz – Oui
- Pression – 200 psig (13,8 bars)
- Température maximale – 115°C / 239°F
- Température minimale – 10°C / 50°F
- Diamètre interne du corps – 0,181 inches (4,61 mm)
- Diamètre externe du corps – 0,355 inches (9,02 mm)
- Quantité de ventes – 1 seringue par boîte
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seringue pour instruments longue durée |
| Volume (métrique) | 1 mL |