Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
Code produit. 10374902
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10374902
Marque: Hamilton™ 81327
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
  • Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
  • La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
  • Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
  • Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Matériau PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston)
Diamètre (impériale) interne 0,18 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 1 ml
Type de connexion Luer Lock avec fentes