Learn More
Seringue à gaz
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Type de produit:
Bouchon verrouillable
GAN
Conditionnement:
1 pièce
Description
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue Luer Lock
• Seringue Luer Lock
• Trés grande inertie chimique, matériaux en contact avec l'échantillon: PTFE et verre borosilicaté
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue Luer Lock
• Seringue Luer Lock
• Trés grande inertie chimique, matériaux en contact avec l'échantillon: PTFE et verre borosilicaté
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bouchon verrouillable |
| Volume (métrique) | 1 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto