Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 1 ml
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
Description
- Pour le transfert de liquides
- Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
| Calibré | Non |
| Diamètre (métrique) externe | 4,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 4,5 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 43,5 μl |
| Graduée | Oui |
| Type de graduation | Moulée |
| Afficher plus |