Filtration Membrane Discs
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs Internet et commandez dès maintenant.
Les Indispensables
STABILITÉ
THERMIQUE
POLYVALENCE
MAXIMALE
FAIBLE LIAISON AUX PROTÉINES ET AUX MÉDICAMENTS
SÉCHAGE
RAPIDE
DÉBIT ÉLEVÉ ET RÉSISTANCE CHIMIQUE/THERMIQUE
POUR LA RECHERCHE UNIQUEMENT
DISPONIBLE DANS UNE GAMME DE DIAMÈTRES
Complétez votre commande
Agrémentez vos filtres à membrane d’accessoires utiles.
BONNES AFFAIRES
Outils pour terminer votre procédé de filtration
Kits de supports de filtre à vide pour terminer la filtration.
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Outils pour terminer votre procédé de filtration
Vacuum pumps for daily microbiological filtration.
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Outils pour terminer votre procédé de filtration
Entonnoirs de filtration magnétiques pour filtration et clarification stérile.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
Filtration sous vide simplifiée
Cette vidéo montre comment filter avec les filtres membranes Merck's Isopore et unité de filtration Millicup Flex en 4 étapes :
- Chosir le filtre membrane 47mm approprié
- Assembler l'unité de filtration et la connecter au vide
- Filtrer la solution
- Oter le filtre à recycler
Guides pour vous aider à faire votre choix
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre les filtres à membrane hydrophile et hydrophobe ?
Les filtres à membrane hydrophile sont généralement utilisés avec de l’eau et des solutions aqueuses, bien qu’ils puissent être également utilisés avec des liquides non aqueux compatibles. Les filtres à membrane hydrophile ne sont généralement pas utilisés pour une filtration d’air, de gaz ou à évent, car les filtres bloqueraient l’écoulement s’ils étaient accidentellement mouillés, par exemple par de la condensation.
Dois-je choisir un filtre de membrane stérile ou non stérile ?
Cela va dépendre des applications de traitement : si la solution est déjà stérilisée, choisissez un filtre stérile. Si votre solution va passer par un traitement de stérilisation, un filtre non stérile pourrait également fonctionner.
Comment sélectionner une porosité adaptée ?
La porosité est déterminée en fonction de la taille (en microns) des particules que nous souhaitons séparer. Pour une taille supérieure à 3 µm, choisissez un filtre à membrane avec une porosité de 0,45 µm et pour une taille inférieure à 3 µm, choisissez une porosité de 0,22 µm. Plus la valeur en micron de la membrane est faible, plus la filtration sera fine.