Learn More
Merck Filtres à membrane PVDF Durapore™ : Hydrophile : Taille des pores 0.45 μ
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire. Les membranes en PVDF EMD Millipore Durapore™ avec pores de 0.45 μ offrent un débit et une cadence élevés, un faible taux de substances extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique. Disponibles dans des diamètres allant de 13 mm à 142 mm.
207.00€ - 635.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 22 psi |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PVDF |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10287800
|
Merck
HVLP01300 |
13 mm | Membranes filtrantes |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10527862
|
Merck
HVLP04700 |
47 mm | Membranes filtrantes |
403.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10166040
|
Merck
HVLP14250 |
142 mm | Membranes filtrantes |
635.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10277850
|
Merck
HVLP09050 |
90 mm | Membranes filtrantes |
495.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10699113
|
Merck
HVWG04700 |
47 mm | Membranes filtrantes |
308.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10657111
|
Merck
HVLP02500 |
25 mm | Membranes filtrantes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,45 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
- Fabriqués en PVDF, qui se lie beaucoup moins aux protéines que les membranes en nylon, nitrate de cellulose ou PTFE
- Les membranes blanches sont autoclavables.
- Les membranes hydrophiles font 125 μm d’épaisseur avec des pores de 0.45 μm.
- Indice typique de réfraction : 1.42
- Filtres à surface unie disponibles en 13, 25, 47, 90 et 142 mm, et surface quadrillée de 47 mm en option
- Purification de l’air et des autres gaz
- Filtration stérilisante des solutions protéiques, milieux de culture tissulaire, additifs, antibiotiques et alcools
- Élimination des particules et dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA)
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes |
22 psi | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
125 µm | |
Hydrophile |