Learn More
Sartorius Pompes à vide Microsart™ Maxi
Les pompes à vide Microsart Maxi offrent une technologie moderne pour un usage quotidien dans les laboratoires de microbiologie
Marque:  Sartorius 16694-1-60-22
Informations supplémentaires : Poids : 9.52900kg
Code produit. 15962540
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Idéales pour les filtrations microbiologiques
  • Pompes à membrane en néoprène
  • Diminution des sous-létaux, taux de récupération plus élevés et temps d’incubation plus courts
  • Faible niveau sonore
  • Sans huile et sans entretien
  • Vide contrôlé et facilement réglable
  • Filtration sous pression avec Microsart mini vac possible
Spécification
Spécification
15,65 lb
0,9 A
8 x 10,3 x 4,3 po (204 x 261 x 110 mm)
130 w
40°C
60 Hz
10,92 cm
20,32 cm
261 mm
115 V
7,1 kg
115 V/60 Hz
57,5 à 59,0 dB (A)
104°F
22 l/min
4,3 po
8 po
10,3 po
1 bars