Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres magnétiques, non stérile
Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles.
297.00€ - 472.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17124281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4238 |
500 mL |
472.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4247 |
150 mL |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17144281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4242 |
300 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
47 mm |